4-Pyridylmethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14698.14
A14698.22
A14698.14EA
1720
CZK
A14698.14
A14698.22
4-Pyridylmethanol ≥99%
4-Pyridylmethanol
Purity: 99%
CAS No.: 586-95-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 141°/12mm
Beilstein Reference: 107850
MDL No.: MFCD00006442
Vzorec:
C₆H₇NO Bod varu: 141 °C (12 mmHg) Bod tání: 53…55 °C Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 148 °C (298 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006442 CAS číslo: 586-95-8 EINECS: 209-590-6 |