Thiophene-3-carbaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
A14628.09
A14628.18
A14628.09EA
2170
CZK
A14628.09
A14628.18
Thiophene-3-carbaldehyde 96%
Thiophene-3-carbaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 498-62-4
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 105889
MDL No.: MFCD00005466
Vzorec:
C₅H₄OS MW: 112,15 g/mol Bod varu: 194…196 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 1,28 Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005466 CAS číslo: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |