Tisk…
Trimethylsulphoxonium iodide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14589.14 A14589.22 A14589.36
A14589.14EA 735 CZK
A14589.14 A14589.22 A14589.36
Trimethylsulphoxonium iodide ≥98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Purity: 98+% CAS No.: 1774-47-6 Molecular Formula: (CH3)3SOI Formula Weight: 220.07 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 3595854
Vzorec: C₃H₉IOS
MW: 220,07 g/mol
Bod tání: ∼ 170 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011899
CAS číslo: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2