Tisk…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
A14567.09 A14567.18 A14567.30
A14567.09EA 1170 CZK
A14567.09 A14567.18 A14567.30
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥99%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 99% CAS No.: 501-97-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 2209841
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 208…210 °C (14 mmHg)
Bod tání: 126…131 °C
Hustota: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002778
CAS číslo: 501-97-3
EINECS: 207-931-3