(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
A14419.09
A14419.18
A14419.09EA
1460
CZK
A14419.09
A14419.18
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1877-75-4
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1874579
Vzorec:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH MW: 182.18 Bod varu: 314 Bod tání: 109…113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014360 CAS číslo: 1877-75-4 EINECS: 217-513-2 |