4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14370.06
A14370.14
A14370.22
A14370.06EA
676
CZK
A14370.06
A14370.14
A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+%
CAS No.: 365-24-2
Molecular Formula: C13H10F2O
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₁₀F₂O Bod varu: 142…144 °C (3 mmHg) Bod tání: 45…49 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000357 CAS číslo: 365-24-2 EINECS: 206-671-8 |