Tisk…
Thiophene-2-carbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
A14344.0B A14344.22 A14344.36
A14344.0BEA 11950 CZK
A14344.0B A14344.22 A14344.36
Thiophene-2-carbaldehyde ≥98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 98-03-3 Molecular Formula: C5H4OS Formula Weight: 112.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5900 Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 105819 MDL No.: MFCD00005429
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112.15
Bod varu: 196…198 °C
Hustota: 1.2264
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005429
CAS číslo: 98-03-3
EINECS: 202-629-8