Tisk…
2-Chloro-N-methylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14343.03 A14343.06 A14343.14
A14343.03EA 1240 CZK
A14343.03 A14343.06 A14343.14
2-Chloro-N-methylaniline ≥97%
2-Chloro-N-methylaniline
Purity: 97% CAS No.: 932-32-1 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5800 Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 2802444 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00045170
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 218 °C
Hustota: 1,150
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045170
CAS číslo: 932-32-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III