Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14317.06 A14317.14 A14317.22
A14317.06EA 1260 CZK
A14317.06 A14317.14 A14317.22
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 19924-43-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5312 Boiling Point: 278-282° Beilstein Reference: 1865539 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001910
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 278…282 °C
Hustota: 1,082
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001910
CAS číslo: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III