3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14314.14
A14314.06
A14314.22
A14314.14EA
1970
CZK
A14314.14
A14314.06
A14314.22
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6342-77-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2097012
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Bod varu: 302 °C (1013 hPa) Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002772 CAS číslo: 6342-77-4 EINECS: 228-738-0 |