3-Nitrophthalic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14281.22
A14281.30
A14281.36
A14281.22EA
1600
CZK
A14281.22
A14281.30
A14281.36
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid
Purity: 95%
CAS No.: 603-11-2
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2054269
Vzorec:
C₈H₅NO₆ Bod varu: 441 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007138 CAS číslo: 603-11-2 EINECS: 210-030-8 |