5-Chloro-o-anisidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14244.22
A14244.36
A14244.22EA
1530
CZK
A14244.22
A14244.36
5-Chloro-o-anisidine ≥98%
5-Chloro-o-anisidine
Purity: 98%
CAS No.: 95-03-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-84°
Boiling Point: 135°/8mm
Beilstein Reference: 879161
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00007777
Vzorec:
C₇H₈ClNO Bod varu: 135 °C (8 mmHg) Bod tání: 79…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007777 CAS číslo: 95-03-4 EINECS: 202-385-2 UN: 2233 ADR: 6.1,III |