Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-44-4
Molecular Formula: C4H8Cl2O
Formula Weight: 143.01
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4570
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 605317
Merck Reference: 14,3066
UN No.: 1916
MDL No.: MFCD00000975
Vzorec:
C₄H₈Cl₂O Bod varu: 178 °C Bod tání: –50 °C Hustota: 1,219 Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000975 CAS číslo: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN: 1916 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3066 |