4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A14179.03
A14179.06
A14179.14
A14179.03EA
1330
CZK
A14179.03
A14179.06
A14179.14
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole ≥97%
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 10558-25-5
Molecular Formula: C5H6BrNO
Formula Weight: 176.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 108522
MDL No.: MFCD00068187
Vzorec:
C₅H₆BrNO MW: 176.01 Bod varu: 176 °C Hustota: 1.49 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00068187 CAS číslo: 10558-25-5 |