Tisk…
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Bromophenethyl alcohol
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
A14143.06EA 3680 CZK
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 4654-39-1 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2079929 MDL No.: MFCD00002897
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 106…108 °C (1 mmHg)
Bod tání: 36…38 °C
Hustota: 1.436
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002897
CAS číslo: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7