2-Merkaptobenzotiazol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
A14086.09EA
652
CZK
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
2-Merkaptobenzotiazol ≥97%
2-Merkaptobenzotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 149-30-4
Molecular Formula: C7H5NS2
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 243°(469°F)
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 119484
Merck Reference: 14,5868
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005781
Vzorec:
C₇H₅NS₂ MW: 167,26 g/mol Bod varu: 302 °C (1013 hPa) Bod tání: 178…182 °C Hustota: 1,420 Bod vzplanutí: 243 °C (469 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005781 CAS číslo: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5868 |