Tisk…
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
A13977.06 A13977.14 A13977.22
A13977.06EA 2400 CZK
A13977.06 A13977.14 A13977.22
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
4-Fluoro-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 367-31-7 Molecular Formula: C6H7FN2 Formula Weight: 126.13 Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2081075 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042228
Vzorec: C₆H₇FN₂
MW: 126.13
Bod varu: 250
Bod tání: 91…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042228
CAS číslo: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III