Tisk…
(4-Formylphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
A13960.09 A13960.18 A13960.30
A13960.09EA 1860 CZK
A13960.09 A13960.18 A13960.30
(4-Formylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Formylphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 22042-71-3 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 193-198° Beilstein Reference: 779885
Vzorec: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
MW: 180.16
Bod varu: 333
Bod tání: 193…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016613
CAS číslo: 22042-71-3
EINECS: 244-749-3