3-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13913.03
A13913.06
A13913.03EA
913
CZK
A13913.03
A13913.06
3-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
3-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 21667-62-9
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 78-83°
Beilstein Reference: 2414476
Vzorec:
C₉H₆ClNO Bod tání: 78…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067891 CAS číslo: 21667-62-9 |