Tisk…
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
A13788.14 A13788.22 A13788.36
A13788.14EA 1650 CZK
A13788.14 A13788.22 A13788.36
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 98-68-0 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 119-122°/0.4mm Beilstein Reference: 609005 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007446
Vzorec: C₇H₇ClO₃S
Bod varu: 119…122 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007446
CAS číslo: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II