2-Isobutylthiazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13759.06
A13759.14
A13759.06EA
2150
CZK
A13759.06
A13759.14
2-Isobutylthiazole ≥99%
2-Isobutylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 18640-74-9
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Characteristic
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 507823
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005334
Vzorec:
C₇H₁₁NS Bod varu: 172…173 °C Hustota: 0,998 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005334 CAS číslo: 18640-74-9 EINECS: 242-470-1 UN: 1993 ADR: 3,III |