Tisk…
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isoxazole-5-carboxylic acid
A13739.03 A13739.06
A13739.03EA 2300 CZK
A13739.03 A13739.06
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 21169-71-1 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00156151
Vzorec: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156151
CAS číslo: 21169-71-1