2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amine
A13674.14
A13674.22
A13674.14EA
989
CZK
A13674.14
A13674.22
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 767-15-7
Molecular Formula: C6H9N3
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 110735
Vzorec:
C₆H₉N₃ Bod tání: 150…155 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006102 CAS číslo: 767-15-7 EINECS: 212-181-5 |