3-Fluorophthalic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A13656.14
A13656.06
A13656.14EA
9820
CZK
A13656.14
A13656.06
3-Fluorophthalic acid ≥97%
3-Fluorophthalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1583-67-1
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 2616684
MDL No.: MFCD00039524
Vzorec:
C₈H₅FO₄ MW: 184,12 g/mol Bod tání: ∼ 170 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039524 CAS číslo: 1583-67-1 EINECS: 216-433-5 |