Tisk…
2-Chlorobenzoylacetonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13611.06 A13611.14 A13611.22
A13611.06EA 1420 CZK
A13611.06 A13611.14 A13611.22
2-Chlorobenzoylacetonitrile 95%
2-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 40018-25-5 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 54-58° Beilstein Reference: 2413204
Vzorec: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051624
CAS číslo: 40018-25-5