2,4-Dimethylthiazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13604.06
A13604.14
A13604.22
A13604.06EA
1060
CZK
A13604.06
A13604.14
A13604.22
2,4-Dimethylthiazole ≥99%
2,4-Dimethylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 541-58-2
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Characteristic
Boiling Point: 145-147°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 106414
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014509
Vzorec:
C₅H₇NS Bod varu: 145…147 °C Hustota: 1,057 Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014509 CAS číslo: 541-58-2 EINECS: 208-786-9 UN: 1993 ADR: 3,III |