Tisk…
triethylorthoformiát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13587.0D A13587.0F A13587.AE A13587.AP
A13587.0DEA 13730 CZK
A13587.0D A13587.0F A13587.AE A13587.AP
triethylorthoformiát ≥98%
triethylorthoformiát
Purity: 98% CAS No.: 122-51-0 Molecular Formula: C7H16O3 Formula Weight: 148.20 Flash Point: 30°(86°F) Physical Form: Liquid Density: 0.891 Refractive Index: 1.3910 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -61° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 605384 Merck Reference: 14,6884 UN No.: 2524 MDL No.: MFCD00009230
Vzorec: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 144…146 °C
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,891
Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009230
CAS číslo: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6884