Tisk…
2-Aminobenzothiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
A13521.22 A13521.36
A13521.22EA 1800 CZK
A13521.22 A13521.36
2-Aminobenzothiazole 98%
2-Aminobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 136-95-8 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 116315 Merck Reference: 14,424 MDL No.: MFCD00005785
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod varu: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005785
CAS číslo: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 14,424