Tisk…
Šťavelan železnatý dihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13479.0B A13479.30
A13479.0BEA 4710 CZK
A13479.0B A13479.30
Šťavelan železnatý dihydrát ≥99%
Šťavelan železnatý dihydrát
Purity: 99% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Crystals Density: 2.28 Appearance: Yellow Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Vzorec: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Hustota: 2,28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150040
CAS číslo: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III