5-Nitro-1H-indazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitro-1H-indazole, 5-NINA, 5-Nitroindazole
A13478.14
A13478.22
A13478.14EA
982
CZK
A13478.14
A13478.22
5-Nitro-1H-indazole ≥98%
5-Nitro-1H-indazole
Purity: 98+%
CAS No.: 5401-94-5
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Odour: Odourless
Melting Point: 208-211°
Beilstein Reference: 7936
MDL No.: MFCD00005693
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,14 g/mol Bod tání: 208…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005693 CAS číslo: 5401-94-5 EINECS: 226-451-5 |