6-Methyl-5-hepten-2-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A13335.14
A13335.22
A13335.36
A13335.14EA
886
CZK
A13335.14
A13335.22
A13335.36
6-Methyl-5-hepten-2-one ≥98%
6-Methyl-5-hepten-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 110-93-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: -67°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1741705
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008905
Vzorec:
C₈H₁₄O MW: 126,2 g/mol Bod varu: 172…174 °C Bod tání: –67 °C Hustota: 0,855 Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008905 CAS číslo: 110-93-0 EINECS: 203-816-7 UN: 1224 ADR: 3,III |