6-Chloronicotinonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13291.06
A13291.03
A13291.14
A13291.06EA
2080
CZK
A13291.06
A13291.03
A13291.14
6-Chloronicotinonitrile ≥98%
6-Chloronicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 33252-28-7
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.56
Melting Point: 116-119°
Boiling Point: 105-107°/1mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00084941
Vzorec:
C₆H₃ClN₂ Bod varu: 105…107 °C (1 mmHg) Bod tání: 116…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00084941 CAS číslo: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |