Tisk…
(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(p-Tolyloxy)acetic acid, 4-Methylphenoxyacetic acid, (4-Methylphenoxy)acetic acid
A13230.09 A13230.18 A13230.30
A13230.09EA 982 CZK
A13230.09 A13230.18 A13230.30
(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(4-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 940-64-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 137-142° Beilstein Reference: 2047591
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
MW: 166.18
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014365
CAS číslo: 940-64-7
EINECS: 213-374-7