2-Methylbenzoxazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazole
A13198.14
A13198.22
A13198.14EA
1140
CZK
A13198.14
A13198.22
2-Methylbenzoxazole ≥98%
2-Methylbenzoxazole
Purity: 98%
CAS No.: 95-21-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 112297
MDL No.: MFCD00005771
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Bod varu: 200…201 °C Bod tání: 2…4 °C Hustota: 1,120 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005771 CAS číslo: 95-21-6 EINECS: 202-399-9 |