Tisk…
Adipoyldichlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Adipoyl chloride
A13168.14 A13168.22 A13168.36
A13168.14EA 1600 CZK
A13168.14 A13168.22 A13168.36
Adipoyldichlorid ≥98%
Adipoyldichlorid
Purity: 98% CAS No.: 111-50-2 Molecular Formula: C6H8Cl2O2 Formula Weight: 183.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4705 Odour: Acrid Boiling Point: 105-107°/2mm Beilstein Reference: 507709 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000759
Vzorec: C₆H₈Cl₂O₂
MW: 183,03 g/mol
Bod varu: 105…107 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,255
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000759
CAS číslo: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II