N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
A13119.03
A13119.06
A13119.14
A13119.03EA
903
CZK
A13119.03
A13119.06
A13119.14
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Purity: 98%
CAS No.: 13380-67-1
Molecular Formula: C10H6BrNO2
Formula Weight: 252.07
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 513122
Vzorec:
C₁₀H₆BrNO₂ Bod tání: 127…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00030664 CAS číslo: 13380-67-1 |