Tisk…
(4-Chlorophenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-CPA
A13065.0E A13065.22 A13065.36
A13065.0EEA 11290 CZK
A13065.0E A13065.22 A13065.36
(4-Chlorophenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 122-88-3 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 1211804
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…161 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004305
CAS číslo: 122-88-3
EINECS: 204-581-3