4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13051.03
A13051.06
A13051.14
A13051.03EA
1020
CZK
A13051.03
A13051.06
A13051.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4919-37-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 221-226°
Beilstein Reference: 2576289
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod tání: 221…226 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016536 CAS číslo: 4919-37-3 |