Tisk…
Methylmetakrylát 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methacrylic acid methyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A13030.AE A13030.AP
A13030.AEEA 786 CZK
A13030.AE A13030.AP
Methylmetakrylát 99% stabilizovaný
Methylmetakrylát
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 80-62-6 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -48° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 605459 Merck Reference: 14,5941 UN No.: 1247 MDL No.: MFCD00008587
Vzorec: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100.12
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0.93
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008587
CAS číslo: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3 II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 14,5941