Tisk…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
A12794.03 A12794.06 A12794.14
A12794.03EA 1200 CZK
A12794.03 A12794.06 A12794.14
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 399-76-8 Molecular Formula: C9H6FNO2 Formula Weight: 179.15 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 153217
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179.15
Bod tání: ∼ 259 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005612
CAS číslo: 399-76-8
EINECS: 206-919-5