Trimethylsulphonium iodide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
A12639.0BEA
29100
CZK
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
Trimethylsulphonium iodide ≥99%
Trimethylsulphonium iodide
Purity: 99%
CAS No.: 2181-42-2
Molecular Formula: (CH3)3SI
Formula Weight: 204.07
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 3555192
Vzorec:
C₃H₉IS Bod tání: ∼ 215 °C (subl.) Hustota: 1,922 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011632 CAS číslo: 2181-42-2 EINECS: 218-555-4 |