4,4'-Dichlorobenzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12608.14
A12608.22
A12608.36
A12608.14EA
1340
CZK
A12608.14
A12608.22
A12608.36
4,4'-Dichlorobenzophenone ≥99%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 90-98-2
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 144-146°
Boiling Point: 352-354°
MDL No.: MFCD00000623
Vzorec:
C₁₃H₈Cl₂O Bod varu: 352…354 °C Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000623 CAS číslo: 90-98-2 EINECS: 202-030-1 |