Tisk…
6-Aminobenzothiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
A12601.03 A12601.06
A12601.03EA 1790 CZK
A12601.03 A12601.06
6-Aminobenzothiazole ≥98%
6-Aminobenzothiazole
Purity: 98+% CAS No.: 533-30-2 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 116381 Merck Reference: 14,425 MDL No.: MFCD00015461
Vzorec: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015461
CAS číslo: 533-30-2
EINECS: 208-559-4
Merck Index: 14,425