Phenoxyacetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Phenoxyacetic acid
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
A12541.0EEA
6150
CZK
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
Phenoxyacetic acid ≥99%
Phenoxyacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 122-59-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 98-101°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 907949
Merck Reference: 14,7254
MDL No.: MFCD00004296
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 Bod varu: 285 °C Bod tání: 98…101 °C Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004296 CAS číslo: 122-59-8 EINECS: 204-556-7 Merck Index: 12,07407 |