2-Thenoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12514.14
A12514.22
A12514.36
A12514.14EA
882
CZK
A12514.14
A12514.22
A12514.36
2-Thenoic acid ≥99%
2-Thenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 527-72-0
Molecular Formula: C5H4O2S
Formula Weight: 128.15
Melting Point: 126-130°
Boiling Point: 259-261°
Merck Reference: 14,9354
MDL No.: MFCD00005437
Vzorec:
C₅H₄O₂S Bod varu: 259…261 °C Bod tání: 126…130 °C Hustota: 1,42 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005437 CAS číslo: 527-72-0 EINECS: 208-423-4 Merck Index: 14,9354 |