1-(Trimethylsilyl)imidazol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
A12512.06
A12512.18
A12512.22
A12512.30
A12512.06EA
701
CZK
A12512.06
A12512.18
A12512.22
A12512.30
1-(Trimethylsilyl)imidazol ≥97%
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 18156-74-6
Molecular Formula: C6H12N2Si
Formula Weight: 140.26
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4765
Odour: Weak
Melting Point: -42°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 606148
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005280
Vzorec:
C₆H₁₂N₂Si Bod varu: 212 °C Bod tání: –42 °C Hustota: 0,956 Bod vzplanutí: 18 °C (64 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005280 CAS číslo: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 UN: 1993 ADR: 3,II |