Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tri(p-chlorophenyl)phosphine, Tris(p-chlorophenyl)phosphine
A12487.03
A12487.06
A12487.03EA
1770
CZK
A12487.03
A12487.06
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1159-54-2
Molecular Formula: C18H12Cl3P
Formula Weight: 365.63
Melting Point: 102-103°
Beilstein Reference: 751458
Vzorec:
C₁₈H₁₂Cl₃P Bod varu: 431 °C (1013 hPa) Bod tání: 102…103 °C Hustota: 1,449 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013639 CAS číslo: 1159-54-2 EINECS: 214-596-7 |