Tisk…
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-D
A12467.0B A12467.18 A12467.30
A12467.0BEA 10680 CZK
A12467.0B A12467.18 A12467.30
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová ≥98%
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová
Purity: 98% CAS No.: 94-75-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O3 Formula Weight: 221.04 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Boiling Point: 160°/0.4mm Beilstein Reference: 1214242 Merck Reference: 14,2796 MDL No.: MFCD00004300
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221,04 g/mol
Bod varu: 160 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: 136…140 °C
Hustota: 1,42
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004300
CAS číslo: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 14,2796