Tisk…
5-Amino-3-methylisoxazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
A12446.06 A12446.03 A12446.14
A12446.06EA 3710 CZK
A12446.06 A12446.03 A12446.14
5-Amino-3-methylisoxazole 98%
5-Amino-3-methylisoxazole
Purity: 98+% CAS No.: 14678-02-5 Molecular Formula: C4H6N2O Formula Weight: 98.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 107906
Vzorec: C₄H₆N₂O
Bod varu: 194 °C (1013 hPa)
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003151
CAS číslo: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9