4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A12364.06
A12364.14
A12364.22
A12364.06EA
2130
CZK
A12364.06
A12364.14
A12364.22
4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Vzorec:
C₉H₆ClNO Bod tání: 128…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051625 CAS číslo: 4640-66-8 |